Sprøjter til autosamplere
Fixed straight needle *, 23-26, 100 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 100F-AGGT-0.63/0.47
Katalog # 549-0379
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Gå til:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifikationer
- Udv.Ø:0,63/0,47 mm
- Måler:23-26
- Model:100F-AGGT-0.63/0.47
- Spidstype:Cone
- Volumen:100 µl
- Beskrivelse:Fixed straight needle *
- Længde:42 mm
- Seq:33