Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Fixed straight needle *, 23-26, 25 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 25F-AG-GT-0.63/0.47
Katalog # 549-0377
Sprøjter til autosamplere
Katalog # 549-0377
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Fixed straight needle *, 23-26, 25 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 25F-AG-GT-0.63/0.47
Price
1.070,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,63/0,47 mm
  • Måler:
    23-26
  • Model:
    25F-AG-GT-0.63/0.47
  • Spidstype:
    Cone
  • Volumen:
    25 µl
  • Beskrivelse:
    Fixed straight needle *
  • Længde:
    42 mm
  • Seq:
    30