Sprøjter til autosamplere
Fixed straight needle, 23, 10 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 10FX-AG-0.63 6 pack
Catalog # 568-0353
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Documents
Specifications
- Udv.Ø:0,63 mm
- Måler:23
- Model:10FX-AG-0.63 6 pack
- Spidstype:Cone
- Volumen:10 µl
- Beskrivelse:Fixed straight needle
- Længde:42 mm
- Seq:29