Sprøjter til autosamplere
Fastgjort tilspidset nål *, 23-26, 10 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 10R-AG-GT-0.63/0.47C
Katalog # 549-0394
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Gå til:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:0,63/0,47 mm
- Måler:23-26
- Model:10R-AG-GT-0.63/0.47C
- Spidstype:Cone
- Volumen:10 µl
- Beskrivelse:Fastgjort tilspidset nål *
- Længde:42 mm
- Seq:27