Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Sprøjter til autosamplere

Fixed straight needle * **, 23-26, 10 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 10F-AG-GT-0.63/0.47C
Katalog # 568-0351
Sprøjter til autosamplere
Katalog # 568-0351
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere

Fixed straight needle * **, 23-26, 10 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 10F-AG-GT-0.63/0.47C

Price
4.010,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents

Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.

Gastæt

Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,63/0,47 mm
  • Måler:
    23-26
  • Model:
    10F-AG-GT-0.63/0.47C
  • Spidstype:
    Cone
  • Volumen:
    10 µl
  • Beskrivelse:
    Fixed straight needle * **
  • Længde:
    42 mm
  • Seq:
    26