Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Fixed tapered needle, 23-26, 10 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 10F-AG-0.63/0.47C 25 pack
Katalog # 568-0350
Sprøjter til autosamplere
Katalog # 568-0350
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Fixed tapered needle, 23-26, 10 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 10F-AG-0.63/0.47C 25 pack
Price
10.240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,63/0,47 mm
  • Måler:
    23-26
  • Model:
    10F-AG-0.63/0.47C 25 pack
  • Spidstype:
    Cone
  • Volumen:
    10 µl
  • Beskrivelse:
    Fixed tapered needle
  • Længde:
    42 mm
  • Seq:
    24