Sprøjter til autosamplere
Fixed tapered needle, 23-26, 10 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 10F-AG-0.63/0.47C 6 pack
Catalog # 568-0349
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Documents
Specifications
- Udv.Ø:0,63/0,47 mm
- Måler:23-26
- Model:10F-AG-0.63/0.47C 6 pack
- Spidstype:Cone
- Volumen:10 µl
- Beskrivelse:Fixed tapered needle
- Længde:42 mm
- Seq:23