Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Aftagelig ret nål, 26, 10 µl, 42 mm, 0,47 mm, Cone, 10R-AG-0.47C
Katalog # 549-0384
Sprøjter til autosamplere
Katalog # 549-0384
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Aftagelig ret nål, 26, 10 µl, 42 mm, 0,47 mm, Cone, 10R-AG-0.47C
Price
740,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,47 mm
  • Måler:
    26
  • Model:
    10R-AG-0.47C
  • Spidstype:
    Cone
  • Volumen:
    10 µl
  • Beskrivelse:
    Aftagelig ret nål
  • Længde:
    42 mm
  • Seq:
    13