Sprøjter til autosamplere
Fixed straight needle, 26, 10 µl, 42 mm, 0,47 mm, Cone, 10F-AG-0.47C 6 pack
Katalog # 562-1035
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Gå til:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:0,47 mm
- Måler:26
- Model:10F-AG-0.47C 6 pack
- Spidstype:Cone
- Volumen:10 µl
- Beskrivelse:Fixed straight needle
- Længde:42 mm
- Seq:12