Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl rød natrium salt
Glass bottle, 25 g
Katalog # 1.06078.0025
Leverandør:   Merck
Methyl rød natrium salt
Katalog # 1.06078.0025
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  845-10-3
Methyl rød natrium salt
Glass bottle, 25 g
CAS nummer:  845-10-3
Price
kr2,910.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
  • CAS nummer:845-10-3
  • Formel:C₁₅H₁₄N₃NaO₂
  • MDL nummer:MFCD00002426
  • Molecular Weight:291.28 g/mol
  • Merck Index:13,06142
  • Smeltende Pt:> 180 °C
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:212-682-9
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Solubility:
    800 g/l (25 °C)
  • Molar Mass:
    291.29 g/mol
  • Bulk Density:
    360 kg/m3
  • pH:
    8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    25 g