Sprøjter til autosamplere
Fastgjort tilspidset nål, 23-26, 5 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 5F-AG-0.63/0.47C
549-0374
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
- Udv.Ø:0,63/0,47 mm
- Måler:23-26
- Model:5F-AG-0.63/0.47C
- Spidstype:Cone
- Volumen:5 µl
- Beskrivelse:Fastgjort tilspidset nål
- Længde:42 mm
- Seq:09