Sprøjter til autosamplere
Fastgjort ret nål, 26, 5 µl, 42 mm, 0,47 mm, Cone, 5F-AG-0.47C
Catalog # 549-0371
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifications
- Udv.Ø:0,47 mm
- Måler:26
- Model:5F-AG-0.47C
- Spidstype:Cone
- Volumen:5 µl
- Beskrivelse:Fastgjort ret nål
- Længde:42 mm
- Seq:05