Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjter til autosamplere
Fastgjort ret nål, 26, 5 µl, 42 mm, 0,47 mm, Cone, 5F-AG-0.47C
Catalog # 549-0371
Sprøjter til autosamplere
Catalog # 549-0371
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Fastgjort ret nål, 26, 5 µl, 42 mm, 0,47 mm, Cone, 5F-AG-0.47C
Price
730,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifications
  • Udv.Ø:
    0,47 mm
  • Måler:
    26
  • Model:
    5F-AG-0.47C
  • Spidstype:
    Cone
  • Volumen:
    5 µl
  • Beskrivelse:
    Fastgjort ret nål
  • Længde:
    42 mm
  • Seq:
    05