Sprøjter til autosamplere
Aftagelig ret nål, 23, 1 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 1BR-AG-0.63C
549-0383
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
- Udv.Ø:0,63 mm
- Måler:23
- Model:1BR-AG-0.63C
- Spidstype:Cone
- Volumen:1 µl
- Beskrivelse:Aftagelig ret nål
- Længde:42 mm
- Seq:04