Sprøjter til autosamplere
Aftagelig tilspidset nål, 23-26, 0,5 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 0.5BR-AG-0.63/0.47C
Catalog # 549-0391
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Documents
Specifications
- Udv.Ø:0,63/0,47 mm
- Måler:23-26
- Model:0.5BR-AG-0.63/0.47C
- Spidstype:Cone
- Volumen:0,5 µl
- Beskrivelse:Aftagelig tilspidset nål
- Længde:42 mm
- Seq:03