Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Aftagelig ret nål **, 23, 0,5 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 0.5BR-AG-0.63C
Katalog # 562-1002
Sprøjter til autosamplere
Katalog # 562-1002
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Aftagelig ret nål **, 23, 0,5 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 0.5BR-AG-0.63C
Price
1.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,63 mm
  • Måler:
    23
  • Model:
    0.5BR-AG-0.63C
  • Spidstype:
    Cone
  • Volumen:
    0,5 µl
  • Beskrivelse:
    Aftagelig ret nål **
  • Længde:
    42 mm
  • Seq:
    02