Sprøjter til autosamplere
Aftagelig ret nål **, 23, 0,5 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 0.5BR-AG-0.63C
Katalog # 562-1002
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Gå til:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:0,63 mm
- Måler:23
- Model:0.5BR-AG-0.63C
- Spidstype:Cone
- Volumen:0,5 µl
- Beskrivelse:Aftagelig ret nål **
- Længde:42 mm
- Seq:02