Lecithin (from soy bean)
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # SERA57556.02
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:8030-76-0
- MDL nummer:MFCD00147406
- EINECS:310-129-7
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg