Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinin, Millipore®
Plastic bottle, 500 g
Katalog # 1.05206.0500
Leverandør:   Merck
Creatinin, Millipore®
Katalog # 1.05206.0500
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  60-27-5
Creatinin, Millipore®
Plastic bottle, 500 g
CAS nummer:  60-27-5
Price
5.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:200-466-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer