Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Xylose
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # SERA38530.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
D(+)-Xylose
Katalog # SERA38530.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  58-86-6
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Glass bottle for solids, 500 g
CAS nummer:  58-86-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:58-86-6
  • Formel:C₅H₁₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00151475
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • Merck Index:13,10142
  • Kogende Pt:331 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:154 °C
  • Tæthed:1,525 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-400-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer