Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:3810-74-0
- Formel:C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00037023
- Molecular Weight:1457.4 g/mol
- Merck Index:12,08983
- Smeltende Pt:250 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:223-286-0
- FN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg