Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Polyethylenglycol 40.000

Polyethylenglycol 40.000

5 kg
Katalog # SERA33139.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Polyethylenglycol 40.000
Katalog # SERA33139.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  25322-68-3
Polyethylenglycol 40.000

5 kg

CAS nummer:  25322-68-3
Price
1.620,48 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:25322-68-3
  • Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
  • Molecular Weight:40000 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-038-2
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    5 kg

Specifikationer