Orders LinkContactUsLinkComponent
Estradiol
Estradiol
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # SERA31100.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Estradiol
Katalog # SERA31100.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  50-28-2
Estradiol
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  50-28-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • CAS nummer:50-28-2
  • Formel:C₁₈H₂₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00003693
  • Molecular Weight:272.39 g/mol
  • EINECS:200-023-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g