Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumfluorid
Fibre carton, 50 kg
Katalog # 1.02840.9050
Irriterende
Leverandør:   Merck
Calciumfluorid
Katalog # 1.02840.9050
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  7789-75-5
Calciumfluorid
Fibre carton, 50 kg
CAS nummer:  7789-75-5
Price
50.930,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7789-75-5
  • Formel:CaF₂
  • MDL nummer:MFCD00010907
  • Molecular Weight:78.07 g/mol
  • Merck Index:13,01669
  • Kogende Pt:2500 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1418 °C
  • Tæthed:3,18 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-188-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Fibre carton
  • Pakn:
    50 kg
Specifikationer