Calciumfluorid
Plastic bottle, 1 kg
: Merck
- :7789-75-5
- :CaF₂
- :MFCD00010907
- :78.07 g/mol
- :13,01669
- :2500 °C (1013 hPa)
- :1418 °C
- :3,18 g/cm³ (20 °C)
- :Stue temperatur
- :232-188-7
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:1 kg