Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumfluorid
Plastic bottle, 1 kg
  1.02840.1000
 :   Merck
Calciumfluorid
  1.02840.1000
 :  Merck
 :  7789-75-5
Calciumfluorid
Plastic bottle, 1 kg
 :  7789-75-5
1.760,00 kr
1 * 1 kg
  •  :7789-75-5
  •  :CaF₂
  •  :MFCD00010907
  •  :78.07 g/mol
  •  :13,01669
  •  :2500 °C (1013 hPa)
  •  :1418 °C
  •  :3,18 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :232-188-7
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    1 kg