Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazid
250 g
  SERA30175.03
Marketsource
 :   Serva
Natriumazid
  SERA30175.03
 :  Serva
Marketsource
 :  26628-22-8
Natriumazid
250 g
 :  26628-22-8
560,07 kr
1 * 250 g
 :  Sodium triazide
  •  :26628-22-8
  •  :NaN₃
  •  :MFCD00003536
  •  :65.01 g/mol
  •  :13,08653
  •  :275 °C
  •  :1,85 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :247-852-1
  •  :1687
  •  :6.1,II
  • Pakn:
    250 g