Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazid
1 kg
  SERA30175.02
Marketsource
 :   Serva
Natriumazid
  SERA30175.02
 :  Serva
Marketsource
 :  26628-22-8
Natriumazid
1 kg
 :  26628-22-8
1.866,91 kr
1 * 1 kg
 :  Sodium triazide
  •  :26628-22-8
  •  :NaN₃
  •  :MFCD00003536
  •  :65.01 g/mol
  •  :13,08653
  •  :275 °C
  •  :1,85 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :247-852-1
  •  :1687
  •  :6.1,II
  • Pakn:
    1 kg