Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545, Supelco®
Fibre carton, 10 kg
  1.02693.9010
 :   Merck
Celite® 545, Supelco®
  1.02693.9010
 :  Merck
 :  68855-54-9
Celite® 545, Supelco®
Fibre carton, 10 kg
 :  68855-54-9
4.410,00 kr
1 * 10 kg
 :  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  •  :68855-54-9
  •  :SiO₂
  •  :MFCD00132803
  •  :60.08 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :272-489-0
  • Solubility:
     - 0.001 g/l (20 °C)
  • Bulk Density:
    300 kg/m3
  • pH:
    10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
  • Pakning:
    Fibre carton
  • Pakn:
    10 kg