Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545, Supelco®
Celite® 545, Supelco®
Plastic bottle, 1 kg
Katalog # 1.02693.1000
Sundhed
Leverandør:   Merck
Celite® 545, Supelco®
Katalog # 1.02693.1000
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  68855-54-9
Celite® 545, Supelco®
Plastic bottle, 1 kg
CAS nummer:  68855-54-9
Price
755,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:272-489-0
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Solubility:
     - 0.001 g/l (20 °C)
  • Bulk Density:
    300 kg/m3
  • pH:
    10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    1 kg