Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # SERA28410.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
D(-)-Mannitol
Katalog # SERA28410.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  69-65-8
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  69-65-8
Price
209,09 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS nummer:69-65-8
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Merck Index:13,05769
  • Kogende Pt:290…295 °C (4 hPa)
  • Smeltende Pt:164…169 °C
  • Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-711-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g