Iodacetamid
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # SERA26710.02
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-Iodoacetamide
- CAS nummer:144-48-9
- Formel:ICH₂CONH₂
- MDL nummer:MFCD00008028
- Molecular Weight:184.96 g/mol
- Kogende Pt:266 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:91…94 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:205-630-1
- FN:2811
- ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:25 g