Orders LinkContactUsLinkComponent
8-Quinolinol
8-Quinolinol
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # SERA25368.01
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
8-Quinolinol
Katalog # SERA25368.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  148-24-3
8-Quinolinol
8-Quinolinol
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  148-24-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  8-Hydroxyquinoline
  • CAS nummer:148-24-3
  • Formel:C₉H₇NO
  • MDL nummer:MFCD00006807
  • Molecular Weight:145.16 g/mol
  • Merck Index:13,04869
  • Kogende Pt:267 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:71,2 °C
  • Tæthed:1,03 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-711-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g