Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin
5 kg
  SERA23390.03
Marketsource
 :   Serva
Glycin
  SERA23390.03
 :  Serva
Marketsource
 :  56-40-6
Glycin
Glycin
5 kg
 :  56-40-6
993,19 kr
1 * 5 kg
 :  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  •  :56-40-6
  •  :NH₂CH₂COOH
  •  :MFCD00008131
  •  :75.07 g/mol
  •  :13,04504
  •  :181 °C (1013 hPa)
  •  :83 °C
  •  :1,64 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :200-272-2
  • Pakn:
    5 kg