Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
di-Natriumtetraborat-decahydrat, 9,184 (25°C), Glass bottle for solids, 1×25 g, 25 g
Leverandør: Merck
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Katalog # 1.01964.0025
Leverandør: Merck
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
- Sporbar til NIST primær standard og PTB
- Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
- pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCertipur
Product Literature
MERC1.07203.0105_TDS_EN
Datasheet
ProductPage_101964 ProductPage_101964 ProductPage_101965
Product specification
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:25 g
- Beskrivelse:di-Natriumtetraborat-decahydrat
- Pk Info:1×25 g
- pH-værdi:9,184 (25°C)
- Cat. No.:1.01964.0025
- M-Clarity quality level:MQ100