Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Kaliumhydrogentartrat, 3,639 (25°C), Glass bottle for solids, 1×25 g, 25 g
Supplier: Merck
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Catalog # 1.01963.0025
Supplier: Merck
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
- Sporbar til NIST primær standard og PTB
- Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
- pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCertipur
Product Literature
MERC1.07203.0105_TDS_EN
Datasheet
ProductPage_101964 ProductPage_101964 ProductPage_101965
Product specification
Specifications
Specifications
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:25 g
- Beskrivelse:Kaliumhydrogentartrat
- Pk Info:1×25 g
- pH-værdi:3,639 (25°C)
- Cat. No.:1.01963.0025
- M-Clarity quality level:MQ100