Orders LinkContactUsLinkComponent
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Kaliumtetraoxalat dihydrat, 1,681 (25 °C), Glass bottle for solids, 1×25 g, 25 g
Katalog # 1.01961.0025
Leverandør:   Merck
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Katalog # 1.01961.0025
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Kaliumtetraoxalat dihydrat, 1,681 (25 °C), Glass bottle for solids, 1×25 g, 25 g
CAS nummer:  
Price
1.650,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
  • Sporbar til NIST primær standard og PTB
  • Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
  • pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
  • Beskrivelse:
    Kaliumtetraoxalat dihydrat
  • Pk Info:
    1×25 g
  • pH-værdi:
    1,681 (25 °C)
  • Cat. No.:
    1.01961.0025
  • M-Clarity quality level:
    MQ100