Orders LinkContactUsLinkComponent
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Kaliumdihydrogenfosfat/di-natriumhydrogenfosfat (2×25 g), 6,863/7,416 (25 °C), Glass bottle for solids, 2×25 g, 2
Katalog # 1.01960.0001
Leverandør:   Merck
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Katalog # 1.01960.0001
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Kaliumdihydrogenfosfat/di-natriumhydrogenfosfat (2×25 g), 6,863/7,416 (25 °C), Glass bottle for solids, 2×25 g, 2
CAS nummer:  
Price
3.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
  • Sporbar til NIST primær standard og PTB
  • Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
  • pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2
  • Beskrivelse:
    Kaliumdihydrogenfosfat/di-natriumhydrogenfosfat (2×25 g)
  • Pk Info:
    2×25 g
  • pH-værdi:
    6,863/7,416 (25 °C)
  • Cat. No.:
    1.01960.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100