Orders LinkContactUsLinkComponent
Gelatin
Glass bottle, 500 mL
Katalog # SERA22156.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Gelatin
Katalog # SERA22156.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  
Gelatin
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Cat. No.:
    SERA22156.02
  • CAS-nr:
    9000-70-8
  • Protein/peptide name:
    Gelatin
  • Protein synonyms:
    Gelatine
  • Opbevaring betingelser:
    Ambient
Specifikationer