Formamid
Glass bottle, 100 mL
SERA21710.01
Marketsource
: Serva
: Carbamaldehyde
- :75-12-7
- :HCONH₂
- :MFCD00007941
- :45.04 g/mol
- :13,04261
- :210 °C (1013 hPa)
- :2 °C
- :1,1334 g/cm³ (20 °C)
- :79 °C
- :Køleskab
- :200-842-0
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 mL