Orders LinkContactUsLinkComponent
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # SERA20735.03
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Katalog # SERA20735.03
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  69-78-3
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  69-78-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
  • CAS nummer:69-78-3
  • Formel:C₁₄H₈N₂O₈S₂
  • MDL nummer:MFCD00007140
  • Molecular Weight:396.36 g/mol
  • Smeltende Pt:240…244 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-714-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer