Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3
Glass bottle, 25 g
Katalog # 1.01408.0025
Ætsende
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
Basic Violet 3
Katalog # 1.01408.0025
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  548-62-9
Basic Violet 3
Glass bottle, 25 g
CAS nummer:  548-62-9
Price
643,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
  • CAS nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:13,04406
  • Smeltende Pt:189…194 °C
  • Tæthed:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Solubility:
    10 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    189 - 194 °C
  • Molar Mass:
    407.99 g/mol
  • Bulk Density:
    220 - 400 kg/m3
  • Density:
    1.19 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    9
  • Hazard Class Description:
    Miscellaneous Hazardous Material
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    25 g
  • Cat. No.:
    1.01408.0025