Orders LinkContactUsLinkComponent
Brij® 35
Brij® 35
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # SERA15230.02
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
Brij® 35
Katalog # SERA15230.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  9002-92-0
Brij® 35
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  9002-92-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Brij® L23
  • CAS nummer:9002-92-0
  • Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • MDL nummer:MFCD00080891
  • Molecular Weight:1199.56 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-002-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer