Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzalkoniumchlorid
Benzalkoniumchlorid
Plastic bottle, 2,5 L
Katalog # SERA14520.02
Ætsende
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Serva
Benzalkoniumchlorid
Katalog # SERA14520.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  63449-41-2
Benzalkoniumchlorid
Plastic bottle, 2,5 L
CAS nummer:  63449-41-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
  • CAS nummer:63449-41-2
  • Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • MDL nummer:MFCD00145757
  • Smeltende Pt:29…34 °C
  • Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:264-151-6
  • FN:2923
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    2,5 L