Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:6484-52-2
- Formel:NH₄NO₃
- MDL nummer:MFCD00011425
- Molecular Weight:80.04 g/mol
- Merck Index:13,00538
- Kogende Pt:230 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:169 °C
- Tæthed:1,73 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:229-347-8
- ADR:5.1,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- FN:1942
Documents
MERC1.01187.1000_TDS_EN ProductPage_101187
Produktspecifikation
msds_101187
SDS
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:1 kg