Agar
5 kg
Katalog # SERA11396.04
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Agar Agar
- CAS nummer:9002-18-0
- MDL nummer:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Smeltende Pt:90 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:5 kg