Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Æblesyre
(S)-(-)-Æblesyre
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # SERA11050.02
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
(S)-(-)-Æblesyre
Katalog # SERA11050.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  97-67-6
(S)-(-)-Æblesyre
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  97-67-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
  • CAS nummer:97-67-6
  • Formel:C₄H₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00064213
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Merck Index:13,05730
  • Kogende Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:101…104 °C
  • Tæthed:1,595 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-601-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g