Orders LinkContactUsLinkComponent
Adeninsulfat
Adeninsulfat
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # SERA10741.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Adeninsulfat
Katalog # SERA10741.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  321-30-2
Adeninsulfat
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  321-30-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Adeninhemisulfat
  • CAS nummer:321-30-2
  • Formel:C₅H₅N₅·½H₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00213655
  • Molecular Weight:184.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-286-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g