Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Mikrobiologiske medier
Mikrobiologi Additiver og Supplementer
Medieadditiver
Print
Medieadditiver
Esculin, 25 g
Katalog # 1.00842.0025
SDS
Leverandør:
Merck
Medieadditiver
Katalog # 1.00842.0025
Leverandør:
Merck
CAS nummer:
SDS
Return to Top
Medieadditiver
Esculin, 25 g
Specifikationer
Gå til:
Specifikationer
CAS nummer:
Price
2.120,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
1 * 25 g
-
+
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
BSE TSE MERC106504.pdf
externalurl.pdf
externalurl.pdf
msds_100697
msds_100842
msds_101310
More
MERC1.03784.0001_TDS_EN
MERC1.03785.0001_TDS_EN
MERC1.05982.0500_TDS_EN
MERC1.06223.0050_TDS_EN
MERC1.06504.0250_TDS_EN
More
Merck Brighter titration Titripur®
Merck Millipore® IvD Culture Media
Specifikationer
Specifikationer
Pakn:
25 g
Beskrivelse:
Esculin
Specifikationer
VWR®, Petriskåle, PS
#: 391-0601
Leverandør: VWR Collection