Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetstave, flydende, Nalgene®
Magnetstave, flydende, Nalgene®
31 mm, 155 mm, 4000 ml
Katalog # 442-0222
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Magnetstave, flydende, Nalgene®
Katalog # 442-0222
   Lav fremstillingspåvirkning
Magnetstave, flydende, Nalgene®
Magnetstave, flydende, Nalgene®
31 mm, 155 mm, 4000 ml
Price
1.810,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Flydende omrørerstav med PTFE-belagt Alnico V magnet, der er let hævet fra bunden af karret for at minimere formalingens effekt på cellerne. Benene kan komprimeres, så de kan komme igennem små åbninger.
  • Ideel til omrøring ved lav hastighed i vævskulturapplikationer
  • Konstant omrøring ved lave hastigheder
  • Autoklaverbare
Specifikationer
  • Ø:
    155 mm
  • Til:
    4000 ml
  • Længde:
    31 mm
  • Cat. No.:
    442-0222
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning