Orders LinkContactUsLinkComponent
Labtop-kølere, Nalgene®
Labtop-kølere, Nalgene®
0,2 - 2 ml, 4×8, 243×157×146 mm
Katalog # 479-3461
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Labtop-kølere, Nalgene®
Katalog # 479-3461
   Lav fremstillingspåvirkning
Labtop-kølere, Nalgene®
Labtop-kølere, Nalgene®
0,2 - 2 ml, 4×8, 243×157×146 mm
Price
2.350,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 31/03/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Labtop kølere −20 °C.
PC, blå.
Nedre sektion fyldt med en ikke-giftig gel med håndtag.
471-0000/471-0001: Vil holde en temperatur under −15 °C i op til 2 timer.
Seksten indsatser inkluderet konverterer 1,5 ml huller til at acceptere enten 0,5 eller 0,2 ml rør.
Labtop-kølere 0 °C.
PC grøn.
Den lave sektion er fyldt med en ugiftig gel. Med håndtag.
479-3461: Vil opretholde en temperatur under 1 °C i op til 5 timer, gelfyldt hvidt låg.
479-3460: Vil opretholde en temperatur under 1 °C i op til en 3,5 time, ufyldt klart låg.
471-0002/-0003: Vil opretholde en temperatur under 1 °C i op til en 3,5 time, ufyldt klart låg.
Seksten indsatser til enten 0,5 eller 0,2 ml rør er inkluderet.
Der er inkluderet seksten indsatser til forskellige rørformater (kun 479-3460 og 479-3461).
471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.
Specifikationer
  • Til:
    0,2 - 2 ml
  • Ant. huller:
    4×8
  • Dimensioner:
    243×157×146 mm
  • Cat. No.:
    479-3461
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning