Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
1700 ml
Catalog # 215-8248
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
Catalog # 215-8248
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hvid.
- Tubulation ved 45 ° vinkel forhindrer tipning
- Adapter accepterer 6,4 til 9,5 mm int.Ø slanger
- Ovalt markeringsomåde
- 215-8248 er gradueret
Støbt i ét stykke til at modstå fuld vakuum til 30-in. Hg
Documents
Specifications
- Kapacitet:1700 ml
- Cat. No.:215-8248
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning