Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
1000 ml
Katalog # 516-0580
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
Katalog # 516-0580
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, hvid.
- Tubulation ved 45 ° vinkel forhindrer tipning
- Adapter accepterer 6,4 til 9,5 mm int.Ø slanger
- Ovalt markeringsomåde
- 215-8248 er gradueret
Støbt i ét stykke til at modstå fuld vakuum til 30-in. Hg
Documents
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Cat. No.:516-0580
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning