Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
1000 ml
Katalog # 516-0580
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
Katalog # 516-0580
   Lav fremstillingspåvirkning
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
1000 ml
Price
581,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, hvid.
  • Tubulation ved 45 ° vinkel forhindrer tipning
  • Adapter accepterer 6,4 til 9,5 mm int.Ø slanger
  • Ovalt markeringsomåde
  • 215-8248 er gradueret
Støbt i ét stykke til at modstå fuld vakuum til 30-in. Hg
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Cat. No.:
    516-0580
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning